Tlačiť
Peroxid vodíku 35%, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
7048.1000EA 38.95 EUR
7048.1000 7048.9025
Peroxid vodíku 35%, J.T.Baker®
Peroxid vodíku
Vzorec: H₂O₂
Teplota varu: ∼107 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: < 0 °C
Hustota: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011333
Číslo CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
OSN: 2014
ADR: 5.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay min. 35 %