Peroxid vodíku 30%, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Dodávateľ: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07298.0250
1.07298.1000
1.07298.0500
1.07298.0250EA
180.25
EUR
1.07298.0250
1.07298.1000
1.07298.0500
Peroxid vodíku 30%, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Peroxid vodíku
Vzorec:
H₂O₂ Mw: 34.01 Teplota varu: ∼107 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: < 0 °C Hustota: 1.11 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011333 Číslo CAS: 7722-84-1 EINECS: 231-765-0 OSN: 2014 ADR: 5.1 (8) II Merck Index: 14,04798 |
Výsledky špecifikačného testu
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -26 °C |
Boiling Point | 107 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 18 hPa (20 °C) |
Density | 1.11 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2 - 4 (H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 5.1 |
Hazard Class Description | Oxidizer |