Kyselina dusičná 68%, AnalaR NORMAPUR® zA
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Nitric acid solution
20422.242EA
62.89
EUR
20422.242
20422.297
20422.322
20422.320
20422.360
Kyselina dusičná 68%, AnalaR NORMAPUR® zA
Kyselina dusičná
Vzorec:
HNO₃ Mw: 63.01 g/mol Teplota varu: 120.5 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –42 °C Hustota: 1.4 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011349 Číslo CAS: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 OSN: 2031 ADR: 8 (5.1) II Merck Index: 13,06610 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | 68.0 - 70.0 % |
Density (20/4) | 1.404 - 1.413 |
Ignition residue (SO4) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 0.5 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 2 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 2 ppm |
As (Arsenic) | Max. 0.01 ppm |
Fe (Iron) | Max. 1 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 0.4 ppm |
Pb (Lead) | Max. 0.05 ppm |