Tlačiť
Kyselina dusičná 68%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Nitric acid solution
20413.365EA 188.26 EUR
20413.365 20413.420 20413.460
Kyselina dusičná 68%, GPR RECTAPUR®
Kyselina dusičná
Vzorec: HNO₃
Mw: 63.01 g/mol
Teplota varu: 120.5 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –42 °C
Hustota: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011349
Číslo CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
OSN: 2031
ADR: 8 (5.1) II
Merck Index: 13,06610
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 68 - 70 %
Density (20/4) 1.400 - 1.420
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm
Pb (Lead) Max. 1 ppm