Kyselina dusičná 68%, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
20406.292EA
35.74
EUR
20406.292
20406.361
20406.320
Kyselina dusičná 68%, TECHNICAL
Kyselina dusičná
Vzorec:
HNO₃ Teplota varu: 120,5 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –42 °C Hustota: 1,4 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011349 Číslo CAS: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 OSN: 2031 ADR: 8 (5.1),II Merck Index: 13,06608 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | 68 - 70 % |