Tlačiť
Nitric acid 65% 65%, EMSURE® ISO for analysis, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Nitric acid solution
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00456.1000 1.00456.2500 1.00456.2510 1.00456.9026
1.00456.1000EA 59.28 EUR
1.00456.1000 1.00456.2500 1.00456.2510 1.00456.9026
Nitric acid 65% 65%, EMSURE® ISO for analysis, Supelco®
Kyselina dusičná
Vzorec: HNO₃
Mw: 63.01 g/mol
Teplota varu: 121 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –32 °C
Hustota: 1.39 g/cm3 (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011349
Číslo CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
OSN: 2031
ADR: 8 (5.1) II
Merck Index: 13,06610
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Rozpustnost (20 °C) rozpustný
Bod tání -32 °C
Bod varu 121 °C (1013 hPa)
Tlak par 9,4 hPa (20 °C)
Hustota 1,39 g/cm3 (20 °C)
Hodnota pH (H2O, 20 °C) strongly acid
Třída nebezpečnosti 8
Hazard Class Description Corrosive Material
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.2 ppm
Ag (Silver) ≤ 0.010 ppm
Al (Aluminium) ≤ 0.050 ppm
As (Arsenic) ≤ 0.010 ppm
Au (Gold) ≤ 0.050 ppm
Ba (Barium) ≤ 0.010 ppm
Be (Beryllium) ≤ 0.010 ppm
Bi (Bismuth) ≤ 0.020 ppm
Ca (Calcium) ≤ 0.100 ppm
Cd (Cadmium) ≤ 0.010 ppm
Co (Cobalt) ≤ 0.010 ppm
Cr (Chromium) ≤ 0.020 ppm
Cu (Copper) ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron) ≤ 0.100 ppm
Ga (Gallium) ≤ 0.050 ppm
Ge (Germanium) ≤ 0.020 ppm
In (Indium) ≤ 0.020 ppm
K (Potassium) ≤ 0.100 ppm
Li (Lithium) ≤ 0.010 ppm
Mg (Magnesium) ≤ 0.050 ppm
Mn (Manganese) ≤ 0.010 ppm
Mo (Molybdenum) ≤ 0.010 ppm
Na (Sodium) ≤ 0.200 ppm
Ni (Nickel) ≤ 0.020 ppm
Pb (Lead) ≤ 0.010 ppm
Pt (Platinum) ≤ 0.100 ppm
Sr (Strontium) ≤ 0.010 ppm
Ti (Titanium) ≤ 0.020 ppm
Tl (Thallium) ≤ 0.020 ppm
V (Vanadium) ≤ 0.010 ppm
Zn (Zinc) ≤ 0.020 ppm
Zr (Zirconium) ≤ 0.020 ppm
Residue on ignition (as SO₄) ≤ 3 ppm
Tested by the dithizone passes test