Tlačiť
Kyselina dusičná 65%, EMSURE® ISO analysis_for Hg_0,0000005, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Nitric acid solution
MQ300
1.00452.1000 1.00452.2500
1.00452.1000EA 77.31 EUR
1.00452.1000 1.00452.2500
Kyselina dusičná 65%, EMSURE® ISO analysis_for Hg_0,0000005, Supelco®
Kyselina dusičná
Vzorec: HNO₃
Mw: 63.01 g/mol
Teplota varu: 87
Teplota tavenia: –42 °C
Hustota: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011349
Číslo CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
OSN: 2031
ADR: 8 (5.1) II
Merck Index: 13,06610
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -32 °C
Boiling Point 121 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 9.4 hPa (20 °C)
Density 1.39 g/cm³ (20 °C)
pH (H₂O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material