Tlačiť
Kyselina dusičná 65%, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00441.0250 1.00441.1000
1.00441.0250EA 160.05 EUR
1.00441.0250 1.00441.1000
Kyselina dusičná 65%, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Kyselina dusičná
Vzorec: HNO₃
Teplota varu: 120,5 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –42 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011349
Číslo CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
OSN: 2031
ADR: 8 (5.1),II
Merck Index: 13,06608
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -32 °C
Boiling Point 121 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 9.4 hPa (20 °C)
Density 1.39 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material