Tlačiť
Kyselina dusičná 60%, AnalaR NORMAPUR® zA
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Nitric acid solution
20423.291EA 58.08 EUR
20423.291 20423.360
Kyselina dusičná 60%, AnalaR NORMAPUR® zA
Kyselina dusičná
Vzorec: HNO₃
Mw: 63.01 g/mol
Teplota varu: 87
Teplota tavenia: -42
Hustota: 1.51
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011349
Číslo CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
OSN: 2031
ADR: 8 II
Merck Index: 13,06610
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 60.0 %
Density (20/4) 1.365 - 1.375
Heavy metals (as Pb) Max. 0.2 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 2 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 2 ppm
As (Arsenic) Max. 0.01 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.4 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm