Kyselina dusičná 52,5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
20420.291EA
69.39
EUR
20420.291
20420.325
20420.462
Kyselina dusičná 52,5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Kyselina dusičná
Vzorec:
HNO₃ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011349 Číslo CAS: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 OSN: 2031 ADR: 8,II |
Výsledky špecifikačného testu
Assay | 52.5 - 54.0 % |
Density (20/4) | 1.325 - 1.335 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 2 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 10 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 0.5 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 2 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 2 ppm |
As (Arsenic) | Max. 0.05 ppm |
Fe (Iron) | Max. 1 ppm |
Mn (Manganese) | Max. 0.4 ppm |