Tlačiť
Kyselina dusičná 52,5%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
20412.293EA 51.34 EUR
20412.293 20412.362
Kyselina dusičná 52,5%, GPR RECTAPUR®
Kyselina dusičná
Vzorec: HNO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011349
Číslo CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
OSN: 2031
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 52.5 - 54.0 %
Density (20/4) 1.325 - 1.335
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.02 %
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm