Tlačiť
Kyselina fluorovodíková 48%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
20319.291EA 73.47 EUR
20319.291
Kyselina fluorovodíková 48%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Kyselina fluorovodíková
Vzorec: HF
Mw: 20,01 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011346
Číslo CAS: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
OSN: 1790
ADR: 8 (6.1),II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 48 %
Colouration Max. 10 APHA
SiF6 (Hexafluorosilicate) Max. 100 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 0.5 ppm
SO4 + SO3 (as SO4) Max. 5 ppm
Ag (Silver) Max. 0.02 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.1 ppm
As (Arsenic) Max. 0.05 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Bi (Bismuth) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.01 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.3 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Li (Lithium) Max. 0.02 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.2 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.05 ppm
Mo (Molybdenum) Max. 0.05 ppm
Na (Sodium) Max. 0.2 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.02 ppm
Ti (Titanium) Max. 0.1 ppm
V (Vanadium) Max. 0.05 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.1 ppm