Tlačiť
Kyselina fluorovodíková 48 - 51% ≥98% ACS
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
33258.09EA 29.19 EUR
33258.09 33258.57
Kyselina fluorovodíková 48 - 51% ≥98% ACS
Kyselina fluorovodíková
Vzorec: HF
Mw: 20,01 g/mol
Teplota varu: 112 °C
Hustota: 1,16
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011346
Číslo CAS: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
OSN: 1790
ADR: 8,II
Merck Index: 14,4790