Tlačiť
Kyselina fluorovodíková 40%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
20307.290EA 61.56 EUR
20307.320 20307.290
Kyselina fluorovodíková 40%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Kyselina fluorovodíková
Vzorec: HF
Mw: 20,01 g/mol
Teplota varu: 112 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –44 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011346
Číslo CAS: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
OSN: 1790
ADR: 8 (6.1),II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 39.0 - 41.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.5 ppm
SiF6 (Hexafluorosilicate) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 1 ppm
SO4 + SO3 (as SO4) Max. 5 ppm
Ag (Silver) Max. 0.02 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.05 ppm
As (Arsenic) Max. 0.05 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Be (Beryllium) Max. 0.02 ppm
Bi (Bismuth) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.01 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.2 ppm
Ge (Germanium) Max. 0.05 ppm
Li (Lithium) Max. 0.02 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.2 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.05 ppm
Mo (Molybdenum) Max. 0.05 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Na (Sodium) Max. 0.2 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.02 ppm
Ti (Titanium) Max. 0.1 ppm
Tl (Thallium) Max. 0.05 ppm
V (Vanadium) Max. 0.05 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.05 ppm