Tlačiť
Kyselina fluorovodíková 40%, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00335.0500 1.00335.2500 1.00335.0250
1.00335.0500EA 144.81 EUR
1.00335.0500 1.00335.2500 1.00335.0250
Kyselina fluorovodíková 40%, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Kyselina fluorovodíková
Vzorec: HF
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011346
Číslo CAS: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
OSN: 1790
ADR: 8 (6.1),II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -44 °C
Boiling Point 112 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material