Tlačiť
Kyselina fluorovodíková 40 - 45%, technická kvalita, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
01066-1L 01066-5L 01066-6X1L
01066-1LEA 58.16 EUR
01066-1L 01066-5L 01066-6X1L
Kyselina fluorovodíková 40 - 45%, technická kvalita, Fluka™
Kyselina fluorovodíková
  • Chemicals that do not have an established standard set for quality and impurity levels or for products where the purity is <90%
  • Variation in color and physical form is possible
Vzorec: HF
Teplota varu: 110 °C (1,013 hPa)
Teplota tavenia: –40 °C
Hustota: 1,140 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011346
Číslo CAS: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
OSN: 1790
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Vapor Density 1.27 (vs air)
Assay 40 - 45 %
Hexafluorosilicic acid (H₂SiF₆) Max. 0.02 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %
Vapor Pressure 25 mmHg ( 20 °C)