Perchloric acid ≥70% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99.9985%
CAS No.: 7601-90-3
Molecular Formula: HClO4
Formula Weight: 100.46
Flash Point: 113°(235°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.670
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
Melting Point: -18°
Boiling Point: 203°
Merck Reference: 14,7153
UN No.: 1873
MDL No.: MFCD00011325
Vzorec:
HClO₄ Teplota varu: 203 °C Teplota tavenia: –18 °C Hustota: 1,670 Teplota vzplanutia: 113 °C (235 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011325 Číslo CAS: 7601-90-3 EINECS: 231-512-4 OSN: 1873 ADR: 5.1,I Merck Index: 14,7153 |