Tlačiť
Kyselina chlorovodíková 6 mol/l (6 N), reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
Synonymá: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
E484-500MLEA 186.26 EUR
E484-500ML E484-1L
Kyselina chlorovodíková 6 mol/l (6 N), reagent
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Mw: 36.46 g/mol
Hustota: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011324
Číslo CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
OSN: 1789
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Concentration 5.4 – 6.6 moles/l