Tlačiť
Kyselina chlorovodíková 36 - 38%, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
6081.2500EA 72.2 EUR
6081.2500 6081.1000 6081.9025 6081.2500PE
Kyselina chlorovodíková 36 - 38%, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Teplota varu: 110 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –30 °C
Hustota: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011324
Číslo CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
OSN: 1789
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 37 - 38 %
Ammonium (NH4) max. 3 ppm
Mercury (Hg) max. 5 ppb
Free Chlorine max. 0.5 ppm
Residue after Ignition max. 5 ppm
Sulfate (SO4) max. 1 ppm
Sulfite (SO3) max. 2 ppm
Trace Impurities (in ppm)
Silver (Ag) max. 0.01
Aluminium (Al) max. 0.05
Arsenic (As) max. 0.05
Barium (Ba) max. 0.02
Beryllium (Be) max. 0.01
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.02
Cobalt (Co) max. 0.01
Chromium (Cr) max. 0.05
Copper (Cu) max. 0.01
Iron (Fe) max. 0.20
Germanium (Ge) max. 0.1
Potassium (K) max. 0.10
Lithium (Li) max. 0.01
Magnesium (Mg) max. 0.05
Manganese (Mn) max. 0.01
Molybdenum (Mo) max. 0.02
Sodium (Na) max. 0.30
Nickel (Ni) max. 0.05
Lead (Pb) max. 0.05
Strontium (Sr) max. 0.01
Titanium (Ti) max. 0.05
Thallium (Tl) max. 0.05
Vanadium (V) max. 0.01
Zinc (Zn) max. 0.5
Zirconium (Zr) max. 0.05