Tlačiť
Kyselina chlorovodíková 35%, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
20246.298EA 22.87 EUR
20246.298 20246.323 20246.367 20246.460
Kyselina chlorovodíková 35%, TECHNICAL
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Mw: 36.46 g/mol
Teplota tavenia: –30 °C
Hustota: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011324
Číslo CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
OSN: 1789
ADR: 8 II
REACH: 01-2119484862-27
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 35 %