Tlačiť
Kyselina chlorovodíková 30%, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
20251.365EA 64.89 EUR
20251.365 20251.445
Kyselina chlorovodíková 30%, TECHNICAL
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Mw: 36.46 g/mol
Teplota tavenia: –30 °C
Hustota: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011324
Číslo CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
OSN: 1789
ADR: 8 II
REACH: 01-2119484862-27
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 29 - 31 %