Tlačiť
Kyselina chlorovodíková 25% in water, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
387790010 387790025
ACRO387790010EA 48.07 EUR
ACRO387790010 ACRO387790025
Kyselina chlorovodíková 25% in water, pure
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
Mw: 36.46 g/mol
Teplota varu: 107 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –70 °C
Hustota: 1.12 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011324
Číslo CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
OSN: 1789
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Solution
Residue after ignition ≤0.002 %
Titration with NaOH ≥25.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0001 %
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm