Tlačiť
Methylamin 40% vodný roztok for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22091.1000 8.22091.2500
8.22091.1000EA 42.12 EUR
8.22091.1000 8.22091.2500
Methylamin 40% vodný roztok for synthesis, Sigma-Aldrich®
Methylamin
Vzorec: CH₅N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008104
Číslo CAS: 74-89-5
EINECS: 200-820-0
OSN: 1235
ADR: 3 (8),II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -40 °C
Boiling Point 48 °C
Vapor Pressure 370 hPa (25 °C)
Flash Point -18 °C
Explosion Limit 5.2 - 26.4 %(V)
Density 0.90 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 425 °C