Tlačiť
Methylamin 40% (w/w) vodný roztok
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L00894.AK L00894.AU L00894.0F
L00894.AKEA 33.73 EUR
L00894.AK L00894.AU L00894.0F
Methylamin 40% (w/w) vodný roztok
Methylamin
Vzorec: CH₅N
Teplota varu: 49 °C
Teplota tavenia: –38 °C
Hustota: 0,899
Teplota vzplanutia: –14 °C (7 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008104
Číslo CAS: 74-89-5
EINECS: 200-820-0
OSN: 1235
ADR: 3,II
Merck Index: 14,6014