Tlačiť
ethylamin 70% ≥70%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Monoethylamine, Aminoethane, Ethanamine
A15022.0F A15022.AP
A15022.0FEA 102.29 EUR
A15022.0F A15022.AP
ethylamin 70% ≥70%
ethylamin
Vzorec: C₂H₇N
Teplota varu: ∼38 °C
Teplota tavenia: –81 °C
Hustota: 0,803
Teplota vzplanutia: –17 °C (1 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008160
Číslo CAS: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
OSN: 2270
ADR: 3,II
Merck Index: 14,3762