Tlačiť
ethylamin 70% 70%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Monoethylamine, Aminoethane, Ethanamine
168720010 168720025 168720100
ACRO168720010EA 48.54 EUR
ACRO168720010 ACRO168720025 ACRO168720100
ethylamin 70% 70%
ethylamin
Vzorec: C₂H₇N
Hustota: 0,8 g/cm³
Teplota vzplanutia: –17 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008160
Číslo CAS: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
OSN: 2270
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear solution
Refractive index 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
Color scale ≤10 APHA
Titration with HCl 69 to 71 %