Tlačiť
Trimethylamine 45% (w/w) in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
92262-1L 92262-500ML
SIAL92262-1LEA 86.24 EUR
SIAL92262-1L SIAL92262-500ML
Trimethylamine 45% (w/w) in aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Trimethylamine
Vzorec: C₃H₉N
Teplota varu: 30 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –3 °C
Hustota: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008327
Číslo CAS: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
OSN: 1297
ADR: 3,I