Tlačiť
Kyselina mravenčí ≥90%
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
6480.5000EA 488.09 EUR
6480.5000 VWRS6480.9025
Kyselina mravenčí ≥90%
Kyselina mravenčí
Vzorec: HCO₂H
Mw: 46,03 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003297
Číslo CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
OSN: 1779
ADR: 8,II
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/23/723723.jpg