Tlačiť
Formaldehyde 37% (w/w) vodný roztok stabilizovaný ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Stabilizácia: Stabilised with methanol 10-15%
410730010 410731000 410730050
410730010.EA 66.19 EUR
410730010. 410731000. 410730050.
Formaldehyde 37% (w/w) vodný roztok stabilizovaný ACS
Formaldehyde
Vzorec: CH₂O
Teplota tavenia: –15 °C
Teplota vzplanutia: 50 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003274
Číslo CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
OSN: 1198
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 10 to 15 % methanol
Residue after ignition ≤0.005 %
Titration 36.5 to 38.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Titrable acid ≤0.006 meq/g