Tlačiť
Formaldehyde 37% (w/w) in water stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
Stabilizácia: 5-15% Stabilised with methanol
119690010 119690025 119690050 119690250
ACRO119690010EA 52.07 EUR
ACRO119690010 ACRO119690025 ACRO119690050 ACRO119690250
Formaldehyde 37% (w/w) in water stabilised
Formaldehyde
Vzorec: CH₂O
Mw: 30.03
Teplota varu: -19.3
Teplota tavenia: –15 °C
Hustota: 1.083 g/cm³
Teplota vzplanutia: 50 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003274
Číslo CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
OSN: 1198
ADR: 3 III
Merck Index: 13,04259
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 5 to 15 % methanol
Titration 35.0 to 39.0 %
Free acid (HCOOH) ≤0.1 %