Formaldehyde 37% (w/w) in water stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
Stabilizácia:
5-15% Stabilised with methanol
119690010
119690025
119690050
119690250
ACRO119690010EA
52.07
EUR
ACRO119690010
ACRO119690025
ACRO119690050
ACRO119690250
Formaldehyde 37% (w/w) in water stabilised
Formaldehyde
Vzorec:
CH₂O Mw: 30.03 Teplota varu: -19.3 Teplota tavenia: –15 °C Hustota: 1.083 g/cm³ Teplota vzplanutia: 50 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003274 Číslo CAS: 50-00-0 EINECS: 200-001-8 OSN: 1198 ADR: 3 III Merck Index: 13,04259 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear solution |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | 5 to 15 % methanol |
Titration | 35.0 to 39.0 % |
Free acid (HCOOH) | ≤0.1 % |