Tlačiť
Formaldehyde 36% in aqueous solution stabilised, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
Stabilizácia: 10 % Stabilised with methanol
20910.294EA 37.85 EUR
20910.294 20910.328 20910.363 20910.443 20910.330
Formaldehyde 36% in aqueous solution stabilised, GPR RECTAPUR®
Formaldehyde
Vzorec: CH₂O
Mw: 30.03
Teplota varu: -19.3
Teplota tavenia: -92
Hustota: 1.088 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 66 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003274
Číslo CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
OSN: 2209
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04259
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 35 - 38 %
Density (20/4) 1.083 - 1.093
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.02 %
Methanol 8 - 12 %