Tlačiť
Peroxid vodíku 30% Stabilised, (Perhydrol®) EMSURE® ISO analysis_for, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
MQ300
1.07210.0250 1.07210.1000 1.07210.2500
1.07210.0250EA 48.07 EUR
1.07210.0250 1.07210.1000 1.07210.2500
Peroxid vodíku 30% Stabilised, (Perhydrol®) EMSURE® ISO analysis_for, Supelco®
Peroxid vodíku
Vzorec: H₂O₂
Mw: 34.01
Teplota varu: ∼107 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –25.7 °C
Hustota: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011333
Číslo CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
OSN: 2014
ADR: 5.1 (8) II
Merck Index: 14,04798
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (Manganometric) 30% min.
Color 10 Hazen max.
Other specifications on request 107 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 18 hPa (20 °C)
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH 2 - 4 (H2O, 20 °C)