Tlačiť
Pyridine-[D₅] (100% D) for NMR spectroscopy
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
176170010 176170100 176170250
ACRO176170010EA 61.77 EUR
ACRO176170010 ACRO176170100 ACRO176170250
Pyridine-[D₅] (100% D) for NMR spectroscopy
Pyridine-[D₅]
Vzorec: C₅D₅N
Teplota varu: 114,4 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –41 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 20 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044639
Číslo CAS: 7291-22-7
EINECS: 230-720-2
OSN: 1282
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.95 %
GC ≥98.5 %
Stabilizer Copper