Tlačiť
Pyridine-[D₅] 99 atom % D for NMR spectroscopy
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
166570050 166570100 166570250
ACRO166570050EA 120.74 EUR
ACRO166570050 ACRO166570100 ACRO166570250
Pyridine-[D₅] 99 atom % D for NMR spectroscopy
Pyridine-[D₅]
Vzorec: C₅D₅N
Teplota varu: 114,4 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –41 °C
Hustota: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 20 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044639
Číslo CAS: 7291-22-7
EINECS: 230-720-2
OSN: 1282
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤10 %
D-Enrichment ≥98.5 %
Specific optical rotation +7° to +8° (20°C, 589 nm) c=5 in water