Tlačiť
Tetrahydrofuran-D8 99.5 atom % D NMR
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Deuterated Tetrahydrofuran, Octadeuterotetrahydrofuran, Tetrahydrofuran-[²H₈], THF-d8, THF-D8, Tetrahydrofuran-d8
180130010 180130050 180130100
ACRO180130010EA 105.75 EUR
ACRO180130010 ACRO180130050 ACRO180130100
Tetrahydrofuran-D8 99.5 atom % D NMR
Tetrahydrofuran-D8
Vzorec: C₄D₈O
Mw: 80.04
Teplota varu: 65…66 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –106 °C
Hustota: 0.98 g/cm³
Teplota vzplanutia: –21 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00044238
Číslo CAS: 1693-74-9
EINECS: 216-898-4
OSN: 2056
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.06 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %
Titration with HClO4 ≥98.5 % (on dry substance)