Tetrahydrofuran-D8 99.5 atom % D NMR
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Deuterated Tetrahydrofuran, Octadeuterotetrahydrofuran, Tetrahydrofuran-[²H₈], THF-d8, THF-D8, Tetrahydrofuran-d8
180130010
180130050
180130100
ACRO180130010EA
105.75
EUR
ACRO180130010
ACRO180130050
ACRO180130100
Tetrahydrofuran-D8 99.5 atom % D NMR
Tetrahydrofuran-D8
Vzorec:
C₄D₈O Mw: 80.04 Teplota varu: 65…66 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: –106 °C Hustota: 0.98 g/cm³ Teplota vzplanutia: –21 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00044238 Číslo CAS: 1693-74-9 EINECS: 216-898-4 OSN: 2056 ADR: 3 II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.06 % (Coulometric) |
D-Enrichment | ≥99.4 % |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % (on dry substance) |