Tlačiť
Naphthalene-[D₈] (98% D) for NMR spectroscopy
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Naphthalene-[²H₈]
174960010 174960050
ACRO174960010EA 92.66 EUR
ACRO174960010 ACRO174960050
Naphthalene-[D₈] (98% D) for NMR spectroscopy
Naphthalene-[D₈]
Vzorec: C₁₀D₈
Mw: 136.11
Teplota tavenia: 81…83 °C
Teplota vzplanutia: 78
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001743
Číslo CAS: 1146-65-2
EINECS: 214-552-7
OSN: 1334
ADR: 4.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
D-Enrichment ≥98.0 %
NMR (19F-NMR) ≥96.0 %