Tlačiť
Toluen-D8 99.5+ atom % D for NMR spectroscopy
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
321320010 321320100
ACRO321320010EA 33.65 EUR
ACRO321320010 ACRO321320100
Toluen-D8 99.5+ atom % D for NMR spectroscopy
Toluen-D8
Vzorec: C₆D₅CD₃
Teplota varu: 110 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –84 °C
Hustota: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 4 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00044638
Číslo CAS: 2037-26-5
EINECS: 218-009-5
OSN: 1294
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 %
D-Enrichment ≥99.50 %