Tlačiť
1,2-Dichlorobenzene-[D₄] (98% D) for NMR spectroscopy
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1,2-Dichlorobenzene-[²H₄]
321260010 321260050
ACRO321260010EA 129.38 EUR
ACRO321260010 ACRO321260050
1,2-Dichlorobenzene-[D₄] (98% D) for NMR spectroscopy
1,2-Dichlorobenzene-[D₄]
Vzorec: C₆D₄Cl₂
Mw: 150.97
Teplota varu: 178
Teplota tavenia: -17
Hustota: 1.34 g/cm³
Teplota vzplanutia: 65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00037106
Číslo CAS: 2199-69-1
EINECS: 218-606-0
OSN: 1591
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.2 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥97.5 %