Tlačiť
n-Hexane-[D₁₄] 99+ atom % D for NMR spectroscopy
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
244010010 244010050
ACRO244010010EA 215.4 EUR
ACRO244010010 ACRO244010050
n-Hexane-[D₁₄] 99+ atom % D for NMR spectroscopy
n-Hexane-[D₁₄]
Vzorec: D₃C(CD₂)₄CD₃
Teplota varu: 69 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –94,3 °C
Hustota: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –22 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00037562
Číslo CAS: 21666-38-6
OSN: 1208
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.0 %