Tlačiť
Methanol-[D₁], Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
151939-100G 151939-25G
SIAL151939-100GEA 298.44 EUR
SIAL151939-100G SIAL151939-25G
Methanol-[D₁], Sigma-Aldrich®
Methanol-[D₁]
Vzorec: CH₃DO
Teplota varu: 64,5 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –98 °C
Hustota: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 11 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044213
Číslo CAS: 1455-13-6
EINECS: 215-933-0
OSN: 1230
ADR: 3,II