Tlačiť
Methanol-D4 (99.8% D), MagniSolv™ for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Methanol-[²H₄], Hydroxy methane-D4, Methanol-d4, Methyl-D3 alcohol-D, Carbinol-D4, Wood alcohol-D4, Methyl alcohol-D4, Tetradeuteromethanol
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06028.0009 1.06028.0010 1.06028.0025 1.06028.0100 1.06028.0005
1.06028.0009EA 163.43 EUR
1.06028.0009 1.06028.0010 1.06028.0025 1.06028.0100 1.06028.0005
Methanol-D4 (99.8% D), MagniSolv™ for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Methanol-D4
Vzorec: D₃COD
Mw: 36.01
Teplota varu: 65.3
Teplota tavenia: –99 °C
Hustota: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 11
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044637
Číslo CAS: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
OSN: 1230
ADR: 3 (6.1) II