Tlačiť
Methanol-D4 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Methanol-[²H₄], Hydroxy methane-D4, Methanol-d4, Methyl-D3 alcohol-D, Carbinol-D4, Wood alcohol-D4, Methyl alcohol-D4, Tetradeuteromethanol
321280050 321280100 321280250 321281000
ACRO321280050EA 145 EUR
ACRO321280050 ACRO321280100 ACRO321280250 ACRO321281000
Methanol-D4 99.8 atom % D for NMR spectroscopy
Methanol-D4
Vzorec: D₃COD
Mw: 36.01
Teplota varu: 65 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –99 °C
Hustota: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044637
Číslo CAS: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
OSN: 1230
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %