Tlačiť
Iodomethane[D₃] (99% D) for NMR spectroscopy
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
174950050 174950250
ACRO174950050EA 98.68 EUR
ACRO174950050 ACRO174950250
Iodomethane[D₃] (99% D) for NMR spectroscopy
Iodomethane[D₃]
Vzorec: D₃CI
Teplota varu: 42 °C (1013 hPa)
Hustota: 2,329 g/cm³
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001074
Číslo CAS: 865-50-9
EINECS: 212-744-5
OSN: 2644
ADR: 6.1,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid (May darken on storage)
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.0 %
HPLC ≥98.0 %