Tlačiť
Chloroform-D1 (99.8% D) for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02450.0025 1.02450.0100 1.02450.0500
1.02450.0025EA 46.13 EUR
1.02450.0025 1.02450.0100 1.02450.0500
Chloroform-D1 (99.8% D) for NMR spectroscopy, Sigma-Aldrich®
Chloroform-D1
Vzorec: CDCl₃
Teplota varu: 60,8 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –64,1 °C
Hustota: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000827
Číslo CAS: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
OSN: 1888
ADR: 6.1,III