Tlačiť
Chloroform-D1 99.8+ atom % D + 0.03% (v/v) TMS for NMR spectroscopy
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
209560250 209561000 209565000
ACRO209560250EA 45.73 EUR
ACRO209560250 ACRO209561000 ACRO209565000
Chloroform-D1 99.8+ atom % D + 0.03% (v/v) TMS for NMR spectroscopy
Chloroform-D1
Vzorec: CDCl₃
Teplota varu: 60,8 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –64 °C
Hustota: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000827
Číslo CAS: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
OSN: 1888
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.01 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.80 %
TMS 0.028 to 0.032 v/v%