Tlačiť
Chloroform-D1 100.0 atom % D for NMR spectroscopy
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
166270100 166270500 166271000
ACRO166270100EA 88.65 EUR
ACRO166270100 ACRO166270500 ACRO166271000
Chloroform-D1 100.0 atom % D for NMR spectroscopy
Chloroform-D1
Vzorec: CDCl₃
Teplota varu: 60,8 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –64 °C
Hustota: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000827
Číslo CAS: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
OSN: 1888
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.01 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.95 %
GC ≥96.0 %