Tlačiť
Dichlormethan-D2 99.8 atom % D NMR
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Dichloromethane-d2, Methylene chloride-D2, Dichloromethane-[²H₂], Dideuteromethylene chloride, Methylene chloride-d2
321270050 321270100
ACRO321270050EA 171.04 EUR
ACRO321270050 ACRO321270100
Dichlormethan-D2 99.8 atom % D NMR
Dichlormethan-D2
Vzorec: CD₂Cl₂
Mw: 86.92
Teplota varu: 40
Teplota tavenia: –97 °C
Hustota: 1.36 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000882
Číslo CAS: 1665-00-5
EINECS: 216-776-0
OSN: 1593
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %