Tlačiť
1,1,2,2-Tetrachloroethane-[D₂] (99.5% D) for NMR spectroscopy
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
321310010 321310050 321310250
ACRO321310010EA 34.22 EUR
ACRO321310010 ACRO321310050 ACRO321310250
1,1,2,2-Tetrachloroethane-[D₂] (99.5% D) for NMR spectroscopy
1,1,2,2-Tetrachloroethane-[D₂]
Vzorec: Cl₂CDCDCl₂
Teplota varu: 146 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: -43 °C
Hustota: 1,61 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00037672
Číslo CAS: 33685-54-0
EINECS: 251-634-1
OSN: 1702
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 %
D-Enrichment ≥99.50 %