Tlačiť
Xylen (směs izomerů) 99% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Dimethylbenzene
422685000 422680025 422680250
ACRO422685000EA 64.49 EUR
ACRO422685000 ACRO422680025 ACRO422680250
Xylen (směs izomerů) 99% ACS
Xylen (směs izomerů)
Vzorec: C₆H₄(CH₃)₂
Mw: 106.17
Teplota varu: 136…140 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –34 °C
Hustota: 0.865 g/cm³
Teplota vzplanutia: 23 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00077264
Číslo CAS: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
OSN: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC Xylene isomers plus Ethylbenzene (Ethylbenzene not to exceed 25%)
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test
Sulfur compounds (as S) ≤0.003 %