Tlačiť
Xylen (směs izomerů), extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
390790010 390790025
390790010.EA 79.02 EUR
390790010. 390790025.
Xylen (směs izomerů), extra pure
Vzorec: C₆H₄(CH₃)₂
Teplota varu: 136…140 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –34 °C
Hustota: 0,865 g/cm³
Teplota vzplanutia: 23 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00077264
Číslo CAS: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
OSN: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥98.0 % (mixed isomers)
Residue after evaporation ≤0.001 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test